Läs mer
Epredia™ Thinline Slitsade kassetter i tubpaket
Produktkod. 16394096 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
16394096 Blått Paket med 750
16384096 Beige -
16304106 Klart Paket med 750
16314106 Grå -
16324106 Lavendel -
16334106 Ljusgrön Paket med 750
16344106 Lila -
16354106 Orange -
16364106 Rosa -
16374106 Solbränna -
16384106 Vitt -
16394106 Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16394096 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer B851736BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.00 SEK
    1323.23 SEK / Paket med 750
    Save 431.77 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rutinmässiga vävnadsprover är kassetter kompatibla med alla Epredia PrintMate™ Kassettskrivare och har ett gångjärn på framsidan med färgmatchade, fästa lock som finns i 12 olika färgvarianter.
Utskrift
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
  • Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
  • Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
  • Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Slots
Förslutning ingår Ja
Kvantitet 750/Cs.
Förslutningstyp Fäst lock, främre gångjärn
PrintMate-kompatibel Ja
Färg Blått
För användning med (utrustning) För användning med PrintMate™ Skrivare
Produkttyp Slitsad kassett