Läs mer
Tioacetamid,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11487902 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487902 500 g 500g
11467902 25 g 25g
11477902 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487902 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215258790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13705.00 SEK
    13051.38 SEK / 500g
    Save 653.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 62-55-5
Molekylformel C2H5NS
Molekylvikt (g/mol) 75.13
MDL-nummer MFCD00008070
InChI-nyckel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC-namn etanetioamid
LEDER CC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioacetamide
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 75.1
Kvalitet ACS-reagens