Läs mer
Thioacetamide, 99+%, ACS reagent
Produktkod. 10617771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617771 100 g Glasflaska 100g
10269610 25 g Glasflaska 25g
10044013 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10617771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424531000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 62-55-5 | C2H5NS | 75.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62-55-5
Molekylformel C2H5NS
Molekylvikt (g/mol) 75.13
MDL-nummer MFCD00008070
InChI-nyckel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC-namn etanetioamid
LEDER CC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioacetamide
Smältpunkt 112.0°C to 114.0°C
Färg Vit till Beige
Densitet 1.3700g/mL, 1.37
Tändningsrester 0.05% max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CSNH2
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 232
Fieser 04,502
Merck Index 15, 9472
Löslighetsinformation Solubility in water: 163g/L (25°C). Other solubilities: 26.4g/100g ethanol, sparingly soluble in ether, soluble in benzene
Formel vikt 75.13
Klarhet (2% soln.) Passes test
Procent renhet 99+%
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thioacetamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.