Läs mer
Thioacetamide, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15538494 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
125 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15538494 125 g Wide Mouth Amber Glass Bottle Varje
1 options
Produktkod. 15538494 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 898404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 62-55-5
Molekylformel C2H5NS
Molekylvikt (g/mol) 75.13
MDL-nummer MFCD00008070
InChI-nyckel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
IUPAC-namn ethanethioamide
LEDER CC(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioacetamide
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Kvantitet 125 g
Formel vikt 75.13
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent
Fysisk form Crystals
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 125GR THIOACETAMIDE BAKER ANALYZED Reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioacetamide