Läs mer
Tioacetamidlösning, EP-klass, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 11424749 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Uppenbar manipulation
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11424749 1 L Uppenbar manipulation 1 L
1 options
Produktkod. 11424749 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer 1089602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    2262.75 SEK / 1 L
    Save 362.25 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad enligt Eur. Pharm. Kapitel 4 (4.1.1) och upprättad i en ISO 9001 anläggning. Tioacetamidlösning, EP-klass, Reagecon™ är ett bruksfärdigt reagens med 40 g/L C 2 H 5 NS i vatten som används för att tillföra sulfidjoner i manuella och automatiserade titreringar.
Tioacetamid är en organisk svavelförening som fungerar som en källa till sulfidjoner vid syntesen av organiska och oorganiska föreningar. När en lösning av tioacetamid används för att behandla en vattenlösning av många metallkatjoner, erhålls motsvarande metallsulfid. Denna lösning framställs genom att tillsätta 40 g per 1 L vatten.
  • Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
  • Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
  • Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioacetamide
CAS 62-55-5, 7732-18-5
Färg Färglös
Odör Lätt mercaptan
Förpackning Uppenbar manipulation
Molekylformel C2H5NS
MDL-nummer MFCD00008070
Kvantitet 1 L
Synonym thioacetamide, acetothioamide, thiacetamide, acetamide, thio, thioacetimidic acid, acetimidic acid, thio, usaf cb-21, usaf ek-1719, rcra waste number u218, acetic acid, thiono-, amide
InChI-nyckel YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(N)=S
IUPAC-namn etanetioamid
Molekylvikt (g/mol) 75.13
PubChem CID 2723949
ChEBI CHEBI:32497
Formel vikt 75,1 g/mol
Kvalitet Eu. Ph. Kapitel 4(4.1.1)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40g/L
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • THIOACETAMIDE SOLUTION
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: thioacetamide