Läs mer
Thioacetamid, TRC
Produktkod. 30455633
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30455633 250 g
1 options
Produktkod. 30455633 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT344295250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioacetamide
CAS 62-55-5
Molekylformel C2 H5 N S
Kvantitet 250 g
Synonym Ethanethioamide, Acetamide','thio- (8CI), Acetimidic acid','thio- (7CI), Acetothioamide, NSC 2120, TAA, Thiacetamide
InChI formel InChI=1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
LEDER CC(=S)N
IUPAC-namn etanetioamid
Molekylvikt (g/mol) 75.13
Formel vikt 75.0143