Läs mer
Thioacetazone, Mikromol™
Produktkod. 30051317
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051317 100 mg
1 options
Produktkod. 30051317 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1074.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Thioacetazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioacetazone
CAS 104-06-3
Analyt- eller komponentnamn Thioacetazone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 N4 O S
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Acetamide, N-[4-[[2-(aminothioxomethyl)hydrazinylidene]methyl]phenyl]-, Acetamide, N-[4-[[(aminothioxomethyl)hydrazono]methyl]phenyl]- (9CI), Acetanilide, 4'-formyl-, 4'-(thiosemicarbazone) (8CI), Acetanilide, 4'-formyl-, thiosemicarbazone (6CI), 4-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone, 4207RP, 4'-Formylacetanilide thiosemicarbazone, Aktivan, Ambathizon, Amithiozone, Amitiozon, Antib, Benthiozone, Benzothiozane, Benzothiozon, Berculon A, Berkazon, Conteben, Diasan, Diazan, Diazane, Domakol, Ilbion, Livazone, Mirizone Neustab, Mivizon, Myvizone, NSC 3550, Neotibil, Neustab, Novakol, Nuclon argentinian, Panrone, Parazone, SQ 2321, Sdt 1041, Seroden, Siocarbazone, Tb I, Tb I/698, Tebalon, Tebecure, Tebemar, Tebesone I, Tebethion, Tebethione, Tebezon, Thiacetazone, Thiacetone, Thibon, Thibone, Thioacetazon, Thioacetazone, Thiocarbazil, Thiocarbazyl, Thiomicid, Thionicid, Thioparamizon, Thioparamizone, Thiosemicarbazone, Thiosemicarbazone (pharmaceutical), Thiotebesin, Thiotebezin, Thiotebicina, Thizone, Tiacetazon, Tibicur, Tibion, Tibione, Tibizan, Tibon, Tibone, Tioacetazon, Tioatsetazon, Tiobicina, Tiocarone, Tiosecolo, Tubercazon, Tubigal, Tubin, p-Acetamidobenzaldehyde thiosemicarbazone, p-Acetylaminobenzaldehyde thiosemicarbazone
InChI formel InChI=1S/C10H12N4OS/c1-7(15)13-9-4-2-8(3-5-9)6-12-14-10(11)16/h2-6H,1H3,(H,13,15)(H3,11,14,16)/b12-6+
LEDER CC(=O)Nc1ccc(\C=N\NC(=S)N)cc1
IUPAC-namn N-[4-[(E)-(carbamothioylhydrazinylidene)methyl]phenyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol) 236.29
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 236.0732 g/mol