Läs mer
Thioättiksyra, 97 %
Produktkod. 11342096
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342096 100 g 100g
11332096 25 g 25g
11352096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11342096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03305.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    622.20 SEK
    506.65 SEK / 100g
    Save 115.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 507-09-5 | C2H4OS | 76,11 g/mol
Tioättiksyra är ett reagens för införande av tiolgruppen i organiska molekyler. Det används som smak& Doftmellanprodukter. Det används för att tillverka kaptopril (antihypertoni) och spironolac-ton (diuretikum).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tioättiksyra är ett reagens för införande av tiolgruppen i organiska molekyler. Det används som smak& Doftmellanprodukter. Det används för att tillverka kaptopril (antihypertoni) och spironolac-ton (diuretikum).
Löslighet
Lösligt i vatten. (27g/L) vid 16 °C.
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 507-09-5
Molekylformel C2H4OS
Molekylvikt (g/mol) 76.11
MDL-nummer MFCD00004853
InChI-nyckel DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioacetic acid, ethanethioic acid, thiacetic acid, thioacetic s-acid, acetyl mercaptan, ethanethiolic acid, thiolacetic acid, thionoacetic acid, methanecarbothiolic acid, ch3cosh
PubChem CID 10484
ChEBI CHEBI:16555
IUPAC-namn etanetiosyra S-syra
LEDER CC(S)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioacetic acid
Smältpunkt -17 °C
Densitet 1.068
Kokpunkt 97 °C
Flampunkt 18 °C (64 °F)
Odör Stank
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2436
Beilstein 773684
Merck Index 14,9320
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (27g/L) vid 16 °C.
Formel vikt 76.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.