Läs mer
Thioacetic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15894221
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894221 250 mL 250ml
15884221 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15894221 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8080760250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 507-09-5
Specifikationer
Smältpunkt -17°C
Densitet 1.07 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00004853
Kvantitet 250 mL
Synonym Thioacetic acid, Thioacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 76.12