Läs mer
Tioättiksyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ethanethioic acid |
| CAS | 507-09-5 |
| Molekylformel | C2 H4 O S |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Ethanethioic acid, Acetyl mercaptan, Ethanethiolic acid, Methanecarbothiolic acid, Monothioacetic acid, Thiacetic acid, Thioacetic acid, Thiolacetic acid, Thionoacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4) |
| LEDER | CC(=O)S |
| IUPAC-namn | etanetioisk S-syra |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.12 |
| Formel vikt | 75.9983 |