Läs mer
Thioanisol, 99 %
Beskrivning
Tioanisol används som en mellanprodukt vid framställning av färgämnen, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa stabila sulfoniumsalter, sulfoxider och sufoner. Det används för klyvning av metyletrar i samband med triflinsyra. Det fungerar som ett smakämne eller ett adjuvans. Det är ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av 3-substituerade benso[b]tiofener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tioanisol används som mellanprodukt vid framställning av färgämnen, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa stabila sulfoniumsalter, sulfoxider och sufoner. Det används för klyvning av metyletrar i samband med triflinsyra. Det fungerar som ett smakämne eller ett adjuvans. Det är ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av 3-substituerade benso[b]tiofener.
Löslighet
Blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thioanisole |
| Smältpunkt | -15 °C |
| Densitet | 1.058 |
| Kokpunkt | 188 °C till 189 °C |
| Flampunkt | 73 °C (163 °F) |
| Odör | Stank |
| Brytningsindex | 1.586 |
| Kvantitet | 500 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1904179 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.