Läs mer
Thioanisol, 99 %
Produktkod. 11473930
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473930 25 g 25g
11492617 100 g 100g
11402627 500 g 500g
11412627 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11473930 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14846.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100-68-5 | C7H8S | 124,201 g/mol
Tioanisol används som en mellanprodukt vid framställning av färgämnen, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa stabila sulfoniumsalter, sulfoxider och sufoner. Det används för klyvning av metyletrar i samband med triflinsyra. Det fungerar som ett smakämne eller ett adjuvans. Det är ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av 3-substituerade benso[b]tiofener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tioanisol används som mellanprodukt vid framställning av färgämnen, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa stabila sulfoniumsalter, sulfoxider och sufoner. Det används för klyvning av metyletrar i samband med triflinsyra. Det fungerar som ett smakämne eller ett adjuvans. Det är ett viktigt utgångsmaterial för syntesen av 3-substituerade benso[b]tiofener.
Löslighet
Blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-68-5
Molekylformel C7H8S
Molekylvikt (g/mol) 124.201
MDL-nummer MFCD00008559
InChI-nyckel HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioanisole, methyl phenyl sulfide, methylthio benzene, thioanisol, benzene, methylthio, phenylthiomethane, phenyl methyl sulfide, methylsulfanyl benzene, methylphenylsulfide, 1-thiaethyl benzene
PubChem CID 7520
IUPAC-namn metylsulfanylbensen
LEDER CSC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioanisole
Smältpunkt -15°C
Densitet 1.058
Kokpunkt 188°C to 189°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Odör Stench
Brytningsindex 1.586
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1904179
Löslighetsinformation Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Formel vikt 124.21
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thioanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioanisole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.