Läs mer
Thioanisol, TRC
Produktkod. 30452354
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30452354 25 g
1 options
Produktkod. 30452354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34805525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioanisole
CAS 100-68-5
Molekylformel C7H8S
Kvantitet 25 g
Synonym (Methylthio)benzene, 1-Phenyl-1-thiaethane, Thio-anisole, Methyl Phenyl Sulfane, Methyl Phenyl Sulfide, Methylphenyl Thioether, NSC 57916, Phenyl Methyl Sulfide, Phenyl Methyl Thioether, Phenylthiomethane, Thioanisol
InChI formel InChI=1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
LEDER CSc1ccccc1
IUPAC-namn Metylsulfanylbensen
Molekylvikt (g/mol) 124.2
Formel vikt 124.0347