missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiobencarb, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiobencarb |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16ClNOS/c1-3-14(4-2)12(15)16-9-10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 257.0641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?