missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiobenzamide-2,3,4,5,6-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiobenzamide-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 1219804-59-7 |
| Molekylformel | C7 D5 H2 N S |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-2,3,4,5,6-d5-carbothioamide (ACI), Aminothiocarbonylbenzene-2,3,4,5,6-d5, Benzene-d5-thiocarboxamide, Benzothioamide-d5, Thiobenzamide-d5, Thiobenzamide-2,3,4,5,6-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H,(H2,8,9)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=S)N)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzenecarbothioamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.233 |
| Formel vikt | 142.061 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?