Läs mer
Thiobenzamid, 98 %
Produktkod. 11419843
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419843 25 g 25g
11429843 100 g 100g
11439843 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419843 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12973.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2227-79-4 | C7H7NS | 137,20 g/mol
Tiobensamid är användbar för framställning av amid- och amidinaddukter. Det används också för att framställa 4-oxo-4H-kromen-3-karbotiosyra-N-fenylamider. Vidare fungerar det som ett råmaterial i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiobensamid är användbar för framställning av amid- och amidinaddukter. Det används också för att framställa 4-oxo-4H-kromen-3-karbotiosyra-N-fenylamider. Vidare fungerar det som ett råmaterial i organisk syntes.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2227-79-4
Molekylformel C7H7NS
Molekylvikt (g/mol) 137.20
MDL-nummer MFCD00008060
InChI-nyckel QIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiobenzamide, benzothioamide, benzamide, thio, benzothiamide, tiobenzamide, phenylthioamide, tiobenzamide italian, unii-8799vm9sxc, benzene-1-carbothioamide, aminophenylmethane-1-thione
PubChem CID 683563
ChEBI CHEBI:80418
IUPAC-namn bensenkarbotioamid
LEDER NC(=S)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiobenzamide
Smältpunkt 114°C to 118°C
Flampunkt 120°C (248°F)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 606021
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 137.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.