Läs mer
Thiobenzoic acid, 90%
Produktkod. 10317120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10317120 25 g Glass bottle 25g
10616152 100 g Glass bottle 100g
10381334 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10317120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138680250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 98-91-9 | C7H6OS | 138.184 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-91-9
MDL-nummer MFCD00004852
InChI-nyckel UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiobenzoic acid, benzenecarbothioic acid, benzoyl thiol, monothiobenzoic acid, benzoic acid, thio, acido mercaptobenzoico, unii-gbg5rlo56n, ccris 8913, acido mercaptobenzoico italian, gbg5rlo56n
PubChem CID 7414
IUPAC-namn benzenecarbothioic S-acid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiobenzoic acid
Smältpunkt 15.0°C to 18.0°C
Färg Yellow to Brown
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kokpunkt 122.0°C (30.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 88% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H6OS
Linjär formel C6H5COSH
Brytningsindex 1.6020 to 1.6080
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 419
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Molekylvikt (g/mol) 138.18
Formel vikt 138.18
Procent renhet 90%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.