Läs mer
Tiobensoesyra (94%)(bensenkarbotiosyra), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiobenzoic Acid |
| CAS | 98-91-9 |
| Molekylformel | C7H6OS |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Benzoyl Thiol, Monothiobenzoic Acid, NSC 66502, Benzenecarbothioic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9) |
| LEDER | SC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | Bensenkarbothioic S-syra |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.19 |
| Formel vikt | 138.0139 |