Läs mer
Tiobensoesyra (94%)(bensenkarbotiosyra), TRC
Produktkod. 30329529
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30329529 50 g
1 options
Produktkod. 30329529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB18900050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiobenzoic Acid
CAS 98-91-9
Molekylformel C7H6OS
Kvantitet 50 g
Synonym Benzoyl Thiol, Monothiobenzoic Acid, NSC 66502, Benzenecarbothioic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
LEDER SC(=O)c1ccccc1
IUPAC-namn Bensenkarbothioic S-syra
Molekylvikt (g/mol) 138.19
Formel vikt 138.0139