Läs mer
Thiocarbohydrazide, 97%
Produktkod. 11374504
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374504 5 g 5g
11384504 25 g 25g
11394504 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374504 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01205.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2231-57-4 | CH6N4S | 106.15 g/mol
Tiokarbohydrazid används i elektronmikroskopi för att producera elektronopaka avlagringar för ultrastrukturell analys. Det används vid syntesen av oxazin-gräsketoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tiokarbohydrazid används i elektronmikroskopi för att producera elektronopaka avlagringar för ultrastrukturell analys. Det används vid syntesen av oxazin-gräsketoner.
Löslighet
Mycket svagt löslig (0,5g/100g, 25 °C). Olösligt i eter.
Anteckningar
Ljuskänslig. Inkompatibel med starka syror, Starka oxidationsmedel. Undvik värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2231-57-4
Molekylformel CH6N4S
Molekylvikt (g/mol) 106.15
MDL-nummer MFCD00007616
InChI-nyckel LJTFFORYSFGNCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiocarbohydrazide, thiocarbazide, thiocarbonohydrazide, carbonothioic dihydrazide, carbohydrazide, thio, thiocarbonic dihydrazide, 1,3-diamino-2-thiourea, hydrazinecarbohydrazonothioic acid, usaf ek-7372, unii-1iz2h82nwu
PubChem CID 2724189
ChEBI CHEBI:9549
IUPAC-namn 1,3-diaminotiourea
LEDER NNC(=S)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiocarbohydrazide
Smältpunkt ∽175°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 506657
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Very slightly soluble (0.5g/100g,25°C). Insoluble in ether.
Formel vikt 106.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.