Läs mer
Tiokroman-4-on, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10240743 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
5g
Produktkod. 10240743
Brand: Thermo Scientific Acros 153480100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3528-17-4 | C9H8OS | 164.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3528-17-4
Molekylformel C9H8OS
Molekylvikt (g/mol) 164.22
MDL-nummer MFCD00006882
InChI-nyckel CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiochroman-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 4-thiochromanone, thiochroman-4-on, 1-thiochroman-4-one
PubChem CID 19048
IUPAC-namn 2,3-dihydrotiokromen-4-on
LEDER C1CSC2=CC=CC=C2C1=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Thiochroman-4-one
Smältpunkt 28°C to 30°C
Färg Orange
Kokpunkt 154°C (12.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6395
Kvantitet 10 g
Beilstein 17, II, 336
Formel vikt 164.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.