Läs mer
Thiochroman-4-one, 98 %
Código de producto. 10619464 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning Tamaño de la unidad
10619464 5 g Glasflaska 5g
10240743 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10619464 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153480050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 3528-17-4 | C9H8OS | 164,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3528-17-4
Molekylformel C9H8OS
Molekylvikt (g/mol) 164.22
MDL-nummer MFCD00006882
InChI-nyckel CVQSWZMJOGOPAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiochroman-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 4h-1-benzothiopyran-4-one,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 4-thiochromanone, thiochroman-4-on, 1-thiochroman-4-one
PubChem CID 19048
IUPAC-namn 2,3-dihydrotiokromen-4-on
LEDER C1CSC2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Thiochroman-4-one
Smältpunkt 28 °C till 30 °C
Färg Orange
Kokpunkt 154 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.6395
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, II, 336
Formel vikt 164.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.