Läs mer
Thiocolchicine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiocolchicine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25NO5S/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-18(26-2)21(27-3)22(28-4)20(13)14-7-9-19(29-5)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 415.1453 |