Läs mer
Thioktisk syra (alfa-liponsyra), LoGiCal
Produktkod. 30458684
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458684 10 mg
1 options
Produktkod. 30458684 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0127.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DL-alpha-Lipoic Acid
CAS 1077-28-7
Analyt- eller komponentnamn DL-alpha-Lipoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H14 O2 S2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Thioctic Acid, 1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (RS)-Lipoic acid, 1,2-Dithiolane-3-valeric acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)pentanoic acid, 5-(1,2-Dithiolan-3-yl)valeric acid, 6,8-Thioctic acid, 6-Thioctic acid, Alipure, Biletan, DL-6,8-Thioctic acid, DL-6-Thioctic acid, DL-Thioctic acid, Espa-lipon, Liposan, Lipothion, NSC 628502, NSC 90788, Protogen A, Pyruvate oxidation factor, Thioctacid, Thioctic acid, Thioctsan, Thiotacid, Tioctacid, Tioctidasi, Tioctidasi acetate replacing factor, dl-Lipoic acid, dl-Thioctic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-pentanoic acid, (+/-)-1,2-Dithiolane-3-valeric acid, (+/-)-alpha-Lipoic acid, (+/-)-Lipoic acid, (+/-)-Thioctic acid, (RS)-alpha-Lipoic acid, alpha-Liponic acid, DL-alpha-Lipoic acid
InChI formel InChI=1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
Lösningstyp Snyggt
LEDER OC(=O)CCCCC1CCSS1
IUPAC-namn 5-(dithiolan-3-yl)pentansyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 206.33
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 206,0435 g/mol