Produktkod. 16350198
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
unitSize
16350198
1 mL
1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
16350198
Leverantör
SPEX Certiprep
Leverantörsnummer
S3493
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
Analyte CAS No. Concentration Thiodicarb 59669-26-0 1000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Thiodicarb
Förpackning
2mL amber prescored glass ampule
CAS
59669-26-0, 67-56-1
CAS Min %
0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning
Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max %
0.1, 99.9
Molekylformel
C10H18N4O4S3
För användning med (utrustning)
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel
XDOTVMNBCQVZKG-MKICQXMISA-N
LEDER
CC(=NOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)ON=C(C)SC)SC
IUPAC-namn
methyl (1E)-N-[methyl-[methyl-[(E)-1-methylsulfanylethylideneamino]oxycarbonylamino]sulfanylcarbamoyl]oxyethanimidothioate
Lösningsmedel eller matris
Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol)
354.458
PubChem CID
9601227
Kvantitet
1 mL
Visa mer
Visa mindre
Product intended for laboratory use only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .
Hittar du en möjlighet till förbättring?