missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiodicarb, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiodicarb |
| CAS | 59669-26-0 |
| Molekylformel | C10 H18 N4 O4 S3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2,4,8-Trimethyl-5-oxo-6-oxa-3,9-dithia-2,4,7-triazadec-7-enoic Acid [1-(Methylthio)ethylidene]azanyl Ester, Ethanimidothioic acid','N,N'-[thiobis[(methylimino)carbonyloxy]]bis-','dimethyl ester (9CI), Bismethomyl thioether, CGA 45156, Dicarbasulf, Larvin, Lepicron, Liushuanwei, Semevin, Thiodicarb, UC 51762 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18N4O4S3/c1-7(19-5)11-17-9(15)13(3)21-14(4)10(16)18-12-8(2)20-6/h1-6H3/b11-7+,12-8+ |
| LEDER | CS\C(=N\OC(=O)N(C)SN(C)C(=O)O\N=C(/C)\SC)\C |
| IUPAC-namn | methyl (1E)-N-[methyl-[methyl-[(E)-1-methylsulfanylethylideneamino]oxycarbonylamino]sulfanylcarbamoyl]oxyethanimidothioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 354.47 |
| Formel vikt | 354.049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?