Läs mer
Thiodiglykolsyra, 98 %
Produktkod. 11395139
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395139 500 g 500g
11375139 25 g 25g
11385139 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11395139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17880.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150,148 g/mol
Den finner sin tillämpning vid framställning av [1,4]oxathian-2,6-dion genom uppvärmning. Det används som en antioxidant och reduktionsmedel i kosmetikaindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning vid framställning av [1,4]oxathian-2,6-dion genom uppvärmning. Det används som en antioxidant och reduktionsmedel i kosmetikaindustrin.
Löslighet
Lösligheten i vatten är nästan transparent. (vatten, 4,00E+05 mg/L vid 25 °C (exp); 1e+006 mg/L vid °25 C (uppskattat).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-93-3
Molekylformel C4H6O4S
Molekylvikt (g/mol) 150.148
MDL-nummer MFCD00004359
InChI-nyckel UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
IUPAC-namn 2-(karboximetylsulfanyl)ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)SCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiodiglycolic acid
Smältpunkt 127 °C till 131 °C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1764392
Merck Index 149331
Formel vikt 150.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiodiglycolic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiodiglycolic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.