Läs mer
Thiodiglykolsyra, 98 %
Produktkod. 10326450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10326450 100 g Plastflaska 100g
10071650 25 g Plastflaska 25g
10071640 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10326450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138741000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 123-93-3 | C4H6O4S | 150,148 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123-93-3
Molekylformel C4H6O4S
Molekylvikt (g/mol) 150.148
MDL-nummer MFCD00004359
InChI-nyckel UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic acid, 2,2'-thiodiacetic acid, thiodiacetic acid, mercaptodiacetic acid, tdga, dicarboxymethyl sulfide, thiodi acetic acid, carboxymethylthio acetic acid, 2,2'-thiodiethanoic acid, thiodiglycollic acid
PubChem CID 31277
ChEBI CHEBI:35012
IUPAC-namn 2-(karboximetylsulfanyl)ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)SCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiodiglycolic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 128,0 °C till 131,0 °C
Färg Grå till vit
Kvantitet 100 g
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristallint pulver
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel S(CH2CO2H)2
Beilstein 03, 253
Merck Index 15, 9484
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i alkohol, olöslig i bensen
Formel vikt 150.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.