Läs mer
Thiodiglykolisk anhydrid, 98 %
Produktkod. 11495383
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495383 25 g 25g
11485383 5 g 5g
11405393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495383 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13390.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 3261-87-8 | C4H4O3S | 132,133 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3261-87-8
Molekylformel C4H4O3S
Molekylvikt (g/mol) 132.133
MDL-nummer MFCD00051689
InChI-nyckel RIIUAPMWDSRBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiodiglycolic anhydride, 1-oxa-4-thia-cyclohexan-2,6-dione
PubChem CID 137871
IUPAC-namn 1,4-oxatian-2,6-dion
LEDER C1C(=O)OC(=O)CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiodiglycolic anhydride
Smältpunkt 95 °C till 100 °C
Kvantitet 25 g
Känslighet Känslig för fukt
Beilstein 112528
Formel vikt 132.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.