Läs mer
Thiodiglykolisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30454620
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30454620 50 g
1 options
Produktkod. 30454620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT34452550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiodiglycolic Anhydride
CAS 3261-87-8
Molekylformel C4H4O3S
Kvantitet 50 g
Synonym 1,4-Oxathiane-2,6-dione, Thiodiacetic Acid Cyclic Anhydride, 2,2'-Thiodiglycolic Anhydride, 2,2'-Thiobisacetic Acid Cyclic Anhydride, NSC 147625
InChI formel InChI=1S/C4H4O3S/c5-3-1-8-2-4(6)7-3/h1-2H2
LEDER O=C1CSCC(=O)O1
IUPAC-namn 1,4-oxatian-2,6-Dione
Molekylvikt (g/mol) 132.14
Formel vikt 131.9881