missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thiodiphosphoric Acid Tetramethyl Ester (>70%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiodiphosphoric Acid Tetramethyl Ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12O5P2S2/c1-5-10(12,6-2)9-11(13,7-3)8-4/h1-4H3 |
| Formel vikt | 265.9601 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?