missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Thioflavin S

Artikelnummer. 15557519 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
15557519 100 g 100g
15537519 5 g 5g
15547519 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15557519 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 213151000
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1326-12-1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1326-12-1
Synonym C.I. 49010, Direct Yellow 7

Spezifikation

Kemiskt namn eller material Thioflavin S
Lambda Max 360 to 380nm
Kvantitet 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thioflavin S
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.