Läs mer
MedChemExpress Thioflavin T
Produktkod. 16441168
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16441168 5 g
1 options
Produktkod. 16441168 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0218
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Thioflavin T is a cationic Benzothiazole dye that shows enhanced fluorescence upon binding to amyloid in tissue sections.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Produkttyp Dye Reagents
Kvantitet 5 g
Frakt skick Room temperature
CAS 2390-54-7
Molekylvikt (g/mol) 318.86 g/mol
Synonym Basic Yellow 1
Mål HBV
Löslighet DMSO : 22.5 mg/mL (70.56 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 12.5 mg/mL (39.20 mM; Need ultrasonic)