Läs mer
Tioflavin T, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10005823 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 10005823
Brand: Thermo Scientific Acros 211761000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318.86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2390-54-7
Molekylformel C17H19ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 318.86
MDL-nummer MFCD00011944
InChI-nyckel JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Yellow 1, C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC-namn 2-[4-(dimetylamino)fenyl]-3,6-dimetyl-1,3-bensotiazol-3-iumklorid
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioflavin T
Beilstein 27, 377
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvent
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 318.85
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Complies
Färg Okra/gul till gul
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.