Läs mer
Thioflavin T
Catalog No. 10589063 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Packungsgröße:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Kvantitet Förpackning Packungsgröße
10589063 5 g Glasflaska 5g
10792631 25 g Glasflaska 25g
10005823 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10589063 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 211760050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.02 SEK
    387.65 SEK / 5g
    Save 66.37 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2390-54-7 | C17H19ClN2S | 318,86 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2390-54-7
Molekylformel C17H19ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 318.86
MDL-nummer MFCD00011944
InChI-nyckel JADVWWSKYZXRGX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Yellow 1, C.I. 49005
PubChem CID 16953
ChEBI CHEBI:76023
IUPAC-namn 2-[4-(dimetylamino)fenyl]-3,6-dimetyl-1,3-bensotiazol-3-iumklorid
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C(C=C1)C1=[N+](C)C2=CC=C(C)C=C2S1
Specifications
Kemiskt namn eller material Thioflavin T
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
UV-spektrometri Följer
Beilstein 27, 377
Färg Okra/gul till gul
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
Kvantitet 5 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 318.85
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.