missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress Thioflavine S
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 50 mg/mL |
| Mål | HBV |
| CAS | 1326-12-1 |
| Synonym | Thioflavin S ∣ Direct Yellow 7 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?