Läs mer
Thioflavine T (C.I.No.49005), Sigma-Aldrich™
Beskrivning
for synthesis
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thioflavine T (C.I.No.49005) |
| CAS | 2390-54-7 |
| MDL-nummer | MFCD00011944 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.86 |
| Kvalitet | Research |