Läs mer
ThioGlo1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ThioGlo1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13NO7/c1-26-14-6-4-10-3-5-13-11(9-12(19(24)27-2)20(25)28-13)17(10)18(14)21-15(22)7-8-16(21)23/h3-9H,1-2H3 |
| Formel vikt | 379.0692 |