Läs mer
Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thioglycolic Acid 2-Ethylhexyl Ester |
| Kvantitet | 10 mL |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 204.1184 |