Läs mer
Tioglykolsyra, 99,94 %, bakteriologisk kvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426342 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426342 25 g 25g
11436342 100 g 100g
11446342 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426342 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210293325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    638.00 SEK
    607.58 SEK / 25g
    Save 30.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 367-51-1
Molekylformel C2H3NaO2S
Molekylvikt (g/mol) 114.094
InChI-nyckel GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
PubChem CID 23690444
ChEBI CHEBI:86481
IUPAC-namn natrium;2-sulfanylacetat
LEDER C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioglycolic acid
Färg Vitt
Densitet ∽1,32 g/ml
Kvantitet 25 g
Formel vikt 114.11
Procent renhet 0.9994
Kvalitet Bakteriologisk
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thioglycolic Acid Sodium Salt, Bacteriological Grade
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioglycolic Acid Sodium Salt