Läs mer
Thioglycolic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10355720 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10355720 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 10355720 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1000/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 68-11-1
Smältpunkt -16°C
Färg Colorless
pH 1.5
Kokpunkt 220°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C2H4O2S
MDL-nummer 4876
Kvantitet 2.5 L
Synonym mercaptoacetic acid, thioglycolic acid, 2-thioglycolic acid, acetic acid, mercapto, 2-mercaptoacetic acid, sulfanylacetic acid, thiovanic acid, mercaptoessigsaeure, thioglycollic acid, glycolic acid, thio
InChI-nyckel CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(C(=O)O)S
IUPAC-namn 2-sulfanylacetic acid
Molekylvikt (g/mol) 92.112
PubChem CID 1133
ChEBI CHEBI:30065
Formel vikt 92.11g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thioglycollic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.