Läs mer
Thioglycolic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15864671
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15864671 1 L 1 L
15854671 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15864671 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8223361000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-11-1
Specifikationer
Smältpunkt -16.5°C
Densitet 1.325 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 220°C/1013 hPa (decomposition)
MDL-nummer MFCD00004876
Kvantitet 1 L
Synonym Thioglycolic acid, Mercaptoacetic acid, 2-Mercaptoethanoic acid, Thioglycolic acid
Molekylvikt (g/mol) 92.12