Läs mer
Thioguanin, LoGiCal
Produktkod. 30457439
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457439 10 mg
1 options
Produktkod. 30457439 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0865.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioguanine
CAS 154-42-7
Analyt- eller komponentnamn Thioguanine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H5 N5 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purine-6-thione, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Purine-6(1H)-thione, 2,3-dihydro-2-imino- (6CI), Purine-6(1H)-thione, 2-amino- (7CI,8CI), Purine-6-thiol, 2-amino- (8CI), 2-Amino-3,7-dihydropurine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine, 2-Amino-9H-purine-6(1H)-thione, 2-Amino-9H-purine-6-thiol, 2-Aminopurine-6-thiol, 6-Mercaptoguanine, 6-TG, 6-Thioguanine, Guanine, thio-, Lanvis, NSC 752, NSC 76504, Tabloid, Thioguanine, Thioguanine Tabloid, Tioguanin, Tioguanine
InChI formel InChI=1S/C5H5N5S/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC1=Nc2nc[nH]c2C(=S)N1
IUPAC-namn 2-amino-1,7-dihydropurin-6-thion
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 167.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 167,0266 g/mol