Läs mer
Thioisobutyramid, 95 %
Produktkod. 15431959
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431959 1 g 1g
15441959 5 g 5g
15451959 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431959 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64663.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 13515-65-6 | C4H9NS | 103,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13515-65-6
Molekylformel C4H9NS
Molekylvikt (g/mol) 103.183
MDL-nummer MFCD07369538
InChI-nyckel NPCLRBQYESMUPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thioisobutyramide, isobutylthioamide, isobutyrthioamide, 2-methylpropaneothioamide, 2-methylpropane-thioamide, 2-methyl-propanethioamide, acmc-209by0, propanethioamide,2-methyl, ksc519m8d, 2-methyl propanethioamide
PubChem CID 10909507
IUPAC-namn 2-metylpropantioamid
LEDER CC(C)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioisobutyramide
Smältpunkt 45°C to 48°C
Linjär formel (CH3)2CHC(=S)NH2
Kvantitet 1 g
Beilstein 1098427
Formel vikt 103.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.