Läs mer
Tiosisonicotinamid, TRC
Produktkod. 30450282
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30450282 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30450282 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT3508002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thioisonicotinamide
CAS 2196-13-6
Molekylformel C6H6N2S
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Pyridinecarbothioamide, 4-(Aminothiocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinethiocarboxamide, 4-Pyridylthiocarboxamide, Isonicotinic Acid Thioamide, Isothionicotinamide, NSC 1607, Thio-4-pyridinecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
LEDER NC(=S)c1ccncc1
IUPAC-namn Pyridin-4-karbothioamid
Molekylvikt (g/mol) 138.19
Formel vikt 138.0252