Läs mer
Tiosisonicotinamid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Thioisonicotinamide |
| CAS | 2196-13-6 |
| Molekylformel | C6H6N2S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Pyridinecarbothioamide, 4-(Aminothiocarbonyl)pyridine, 4-Pyridinethiocarboxamide, 4-Pyridylthiocarboxamide, Isonicotinic Acid Thioamide, Isothionicotinamide, NSC 1607, Thio-4-pyridinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| LEDER | NC(=S)c1ccncc1 |
| IUPAC-namn | Pyridin-4-karbothioamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.19 |
| Formel vikt | 138.0252 |