Läs mer
Thiol-PEG2-acid, TRC
Produktkod. 30452839
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452839 10 mg
30453340 5 mg
30452842 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30452839 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT35122010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1379649-73-6
Molekylformel C7H14O4S
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Molekylvikt (g/mol) 194.25