missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Thiol Peroxidase Protein
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
100μg
Beskrivning
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 1-168 of E.coli Thiol Peroxidase The Recombinant E. coli Thiol Peroxidase Protein is derived from E. coli. The Recombinant E. coli Thiol Peroxidase Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_415840 |
| Koncentration | 1mg/mL |
| För användning med (applikation) | SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 2mM DTT, 0.1M NaCl. |
| Molekylvikt (g/mol) | 19.9kDa |
| Reningsmetod | SDS-PAGE |
| Kvantitet | 100μg |
| Källa | Recombinant E. coli TPX protein, fused to His-tag at N-terminus, expressed in E. coli |
| Immunogen | TPX, 1-168aa, E. coli, His tag, E. coli (NP_415840). |
| Förvaringskrav | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering