Läs mer
tiomjölksyra,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476131 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476131 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11476131 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219105880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiolactic Acid
CAS 79-42-5
Färg Färglös
Analysprocentintervall ≥95%
Molekylformel C3H6O2S
Kvantitet 100 mL
Synonym 2-mercaptopropionic acid, thiolactic acid, 2-mercaptopropanoic acid, 2-thiolactic acid, 2-thiolpropionic acid, alpha-mercaptopropionic acid, alpha-mercaptopropanoic acid, propionic acid, 2-mercapto, propanoic acid, 2-mercapto, fema no. 3180
InChI-nyckel PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYNA-N
LEDER CC(S)C(O)=O
IUPAC-namn 2-sulfanylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 106.14
PubChem CID 62326
ChEBI CHEBI:47872
Formel vikt 106.14
Fysisk form Vätska