Läs mer
Thiomalsyra, TRC
Produktkod. 30412636
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30412636 1 g
1 options
Produktkod. 30412636 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT1405101G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiomalic acid
CAS 70-49-5
Molekylformel C4H6O4S
Kvantitet 1 g
Synonym 2-mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Butanedioic acid, mercapto-Succinic acid, 2-Mercaptobutanedioic acid, (±)-Mercaptosuccinic acid, 2-Mercaptosuccinic acid, 2-Thiomalic acid, DL-Mercaptosuccinic acid, DL-Thiomalic acid, Mercaptobutanedioic acid, Mercaptosuccinic acid, Monomercaptosuccinic acid, NSC 7302, alpha-Mercaptosuccinic acid
InChI formel InChI=1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
LEDER OC(=O)CC(S)C(=O)O
IUPAC-namn 2-sulfanylbutanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 150.15
Formel vikt 149.9987